4-Bromo-N,3-dimethyl-N-methoxybenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400581-1G OR400581-5G
APOSOR400581-1GEA 464 EUR
APOSOR400581-1G APOSOR400581-5G
4-Bromo-N,3-dimethyl-N-methoxybenzamide
4-Bromo-N,3-dimethyl-N-methoxybenzamide
Formula: C₁₀H₁₂BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26802226
Núm. CAS: 170230-01-0