2-Amino-4-bromo-6-iodophenol, tech
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400598-1G OR400598-250MG OR400598-5G
APOSOR400598-1GEA 696 EUR
APOSOR400598-1G APOSOR400598-250MG APOSOR400598-5G
2-Amino-4-bromo-6-iodophenol, tech
2-Amino-4-bromo-6-iodophenol
Formula: C₆H₅BrINO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28397815
Núm. CAS: 855836-12-3