Methyl 4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-bromo-3-(bromomethyl)benzoate
OR400600-1G OR400600-250MG OR400600-5G
APOSOR400600-1GEA 132 EUR
APOSOR400600-1G APOSOR400600-250MG APOSOR400600-5G
Methyl 4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoate
Methyl 4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoate
Formula: C₉H₈Br₂O₂
MW: 307,967 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11858300
Núm. CAS: 142031-67-2