4-Iodo-3-methoxybenzyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR400604-1G OR400604-250MG
APOSOR400604-1GEA 993 EUR
APOSOR400604-1G APOSOR400604-250MG
4-Iodo-3-methoxybenzyl bromide 95%
4-Iodo-3-methoxybenzyl bromide
Formula: C₈H₈BrIO
MW: 326,957 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18905029
Núm. CAS: 1379341-45-3