4-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Bromo-2-nitrobenzylalcohol
OR400605-25G OR400605-5G
APOSOR400605-25GEA 369 EUR
APOSOR400605-25G APOSOR400605-5G
4-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
4-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆BrNO₃
MW: 232.031 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07779493
Núm. CAS: 22996-19-6