5-Bromo-2-nitrobenzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Bromo-2-(bromomethyl)-1-nitrobenzene
OR400606-1G OR400606-250MG OR400606-5G
APOSOR400606-1GEA 81.2 EUR
APOSOR400606-1G APOSOR400606-250MG APOSOR400606-5G
5-Bromo-2-nitrobenzyl bromide
5-Bromo-2-nitrobenzyl bromide
Formula: C₇H₅Br₂NO₂
MW: 294.928 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11848689
Núm. CAS: 35287-42-4
UN: 3261
ADR: 8 III