5-Cyano-2-hydroxybenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400616-1G OR400616-250MG
APOSOR400616-1GEA 618 EUR
APOSOR400616-1G APOSOR400616-250MG
5-Cyano-2-hydroxybenzoic acid
5-Cyano-2-hydroxybenzoic acid
Formula: C₈H₅NO₃
MW: 163.13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16999178
Núm. CAS: 10435-57-1