2-Bromo-3-nitroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR400621-1G OR400621-5G OR400621-250MG
APOSOR400621-1GEA 133 EUR
APOSOR400621-1G APOSOR400621-5G APOSOR400621-250MG
2-Bromo-3-nitroaniline
2-Bromo-3-nitroaniline
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217.02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12923157
Núm. CAS: 35757-20-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III