4-(Dimethylamino)benzyl bromide hydrobromide, tech
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR400627-1G OR400627-250MG
APOSOR400627-1GEA 522 EUR
APOSOR400627-1G APOSOR400627-250MG
4-(Dimethylamino)benzyl bromide hydrobromide, tech
4-(Dimethylamino)benzyl bromide hydrobromide
Formula: C₉H₁₂BrN·BrH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13195837
Núm. CAS: 1116572-69-0
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II