4-Iodo-3-methoxybenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR400628-1G OR400628-250MG OR400628-5G
APOSOR400628-1GEA 133 EUR
APOSOR400628-1G APOSOR400628-250MG APOSOR400628-5G
4-Iodo-3-methoxybenzaldehyde 95%
4-Iodo-3-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₇IO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847312
Núm. CAS: 121404-83-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III