4-Bromo-2-iodo-6-nitrophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400632-1G OR400632-250MG OR400632-5G
APOSOR400632-1GEA 313 EUR
APOSOR400632-1G APOSOR400632-250MG APOSOR400632-5G
4-Bromo-2-iodo-6-nitrophenol
4-Bromo-2-iodo-6-nitrophenol
Formula: C₆H₃BrINO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28397822
Núm. CAS: 58349-02-3