5-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (5-Bromo-2-nitrophenyl)methanol
OR400635-1G OR400635-5G OR400635-25G
APOSOR400635-1GEA 21.9 EUR
APOSOR400635-1G APOSOR400635-5G APOSOR400635-25G
5-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
5-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,031 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11848688
Núm. CAS: 1241894-37-0