4-Iodo-3-methoxybenzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400639-1G OR400639-250MG
APOSOR400639-1GEA 406 EUR
APOSOR400639-1G APOSOR400639-250MG
4-Iodo-3-methoxybenzyl alcohol 95%
4-Iodo-3-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₉IO₂
MW: 264,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09909621
Núm. CAS: 244257-61-2