2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-5-methoxybenzene-1-sulphonyl chloride
OR400647-1G OR400647-250MG
APOSOR400647-1GEA 87 EUR
APOSOR400647-1G APOSOR400647-250MG
2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₆BrClO₃S
MW: 285,543 g/mol
Pto. de fusión: 62…66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09880303
Núm. CAS: 179251-57-1
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II