5-Bromo-3-chloroisatoic anhydride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR400648-1G OR400648-250MG
APOSOR400648-1GEA 1210 EUR
APOSOR400648-1G APOSOR400648-250MG
5-Bromo-3-chloroisatoic anhydride
5-Bromo-3-chloroisatoic anhydride
Formula: C₈H₃BrClNO₃
MW: 276,471 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11899542
Núm. CAS: 1006619-82-4