2-Amino-5-bromo-3-chlorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400652-1G OR400652-250MG
APOSOR400652-1GEA 156 EUR
APOSOR400652-1G APOSOR400652-250MG
2-Amino-5-bromo-3-chlorobenzoic acid
2-Amino-5-bromo-3-chlorobenzoic acid
Formula: C₇H₅BrClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00839522
Núm. CAS: 58026-21-4