3'-Bromo-5'-methylacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(3-Bromo-5-methylphenyl)ethanone
OR400653-1G
OR400653-5G
APOSOR400653-1GEA
143
EUR
APOSOR400653-1G
APOSOR400653-5G
3'-Bromo-5'-methylacetophenone
3'-Bromo-5'-methylacetophenone
Formula:
C₉H₉BrO MW: 213.071 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18905445 Núm. CAS: 1379325-64-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...