4’-Bromo-3’-methylacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR400663-1G
OR400663-5G
APOSOR400663-1GEA
26.1
EUR
APOSOR400663-1G
APOSOR400663-5G
4’-Bromo-3’-methylacetophenone
4’-Bromo-3’-methylacetophenone
Formula:
C₉H₉BrO Pto. de fusión: 31 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00045017 Núm. CAS: 37074-40-1 |