3-Chloro-2-methoxybenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400666-1G OR400666-250MG
APOSOR400666-1GEA 473 EUR
APOSOR400666-1G APOSOR400666-250MG
3-Chloro-2-methoxybenzonitrile
3-Chloro-2-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₆ClNO
MW: 167.592 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18393570
Núm. CAS: 725718-12-7