2-Bromo-3-chloroiodobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-2-chloro-6-iodobenzene
OR400668-250MG OR400668-1G
APOSOR400668-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR400668-250MG APOSOR400668-1G
2-Bromo-3-chloroiodobenzene 95%
2-Bromo-3-chloroiodobenzene
Formula: C₆H₃BrClI
MW: 317,349 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28397823
Núm. CAS: 1369793-66-7