4-Bromo-3-methylbenzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-methylbenzene
OR400670-1G OR400670-25G OR400670-5G
APOSOR400670-1GEA 50.9 EUR
APOSOR400670-1G APOSOR400670-25G APOSOR400670-5G
4-Bromo-3-methylbenzyl bromide
4-Bromo-3-methylbenzyl bromide
Formula: C₈H₈Br₂
MW: 263,957 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09909629
Núm. CAS: 27561-51-9
UN: 3261
ADR: 8,III