2-Bromo-4-iodo-6-nitrophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400673-1G OR400673-250MG
APOSOR400673-1GEA 464 EUR
APOSOR400673-1G APOSOR400673-250MG
2-Bromo-4-iodo-6-nitrophenol
2-Bromo-4-iodo-6-nitrophenol
Formula: C₆H₃BrINO₃
MW: 343,901 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28515358
Núm. CAS: 1936643-46-7