3-Bromo-5-nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR400678-250MG OR400678-5G
APOSOR400678-250MGEA 180 EUR
APOSOR400678-250MG APOSOR400678-5G
3-Bromo-5-nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
3-Bromo-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃BrClNO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16679614
Núm. CAS: 1211517-87-1