3-Methoxy-2-nitroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400682-1G OR400682-5G OR400682-25G
APOSOR400682-1GEA 21.9 EUR
APOSOR400682-1G APOSOR400682-5G APOSOR400682-25G
3-Methoxy-2-nitroaniline
3-Methoxy-2-nitroaniline
Formula: C₇H₈N₂O₃
MW: 168,15 g/mol
Pto. de fusión: 121…123 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18324417
Núm. CAS: 16554-47-5