4-Bromo-3-methoxy-2-nitroaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400689-1G OR400689-250MG
APOSOR400689-1GEA 406 EUR
APOSOR400689-1G APOSOR400689-250MG
4-Bromo-3-methoxy-2-nitroaniline 95%
4-Bromo-3-methoxy-2-nitroaniline
Formula: C₇H₇BrN₂O₃
MW: 247,046 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28515361
Núm. CAS: 1613265-20-5