4-Bromo-2-iodo-6-nitroanisole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400691-1G OR400691-5G
APOSOR400691-1GEA 183 EUR
APOSOR400691-1G APOSOR400691-5G
4-Bromo-2-iodo-6-nitroanisole
4-Bromo-2-iodo-6-nitroanisole
Formula: C₇H₅BrINO₃
MW: 357,928 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28898061
Núm. CAS: 1935459-09-8