4-Methoxy-1H-benzimidazole 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Methoxy-1H-benzo[d]imidazole
OR400694-250MG OR400694-1G
APOSOR400694-250MGEA 27.7 EUR
APOSOR400694-250MG APOSOR400694-1G
4-Methoxy-1H-benzimidazole 95+%
4-Methoxy-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₈N₂O
MW: 148,162 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08729266
Núm. CAS: 27080-53-1