5-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR400698-1G OR400698-5G
APOSOR400698-1GEA 289 EUR
APOSOR400698-1G APOSOR400698-5G
5-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
5-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃BrClNO₄S
MW: 300.514 g/mol
Pto. de fusión: 86…88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12912807
Núm. CAS: 1193388-84-9
UN: 3261
ADR: 8 III