4-Amino-2-bromobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR400700-1G OR400700-250MG OR400700-5G
APOSOR400700-1GEA 255 EUR
APOSOR400700-1G APOSOR400700-250MG APOSOR400700-5G
4-Amino-2-bromobenzoic acid
4-Amino-2-bromobenzoic acid
Formula: C₇H₆BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01569396
Núm. CAS: 2486-52-4