3-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR400701-250MG OR400701-5G
APOSOR400701-250MGEA 157 EUR
APOSOR400701-250MG APOSOR400701-5G
3-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
3-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃BrClNO₄S
MW: 300,514 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18392272
Núm. CAS: 1261671-62-8
UN: 3261
ADR: 8,III