2-Bromo-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR400707-1G OR400707-250MG OR400707-5G
APOSOR400707-1GEA 469 EUR
APOSOR400707-1G APOSOR400707-250MG APOSOR400707-5G
2-Bromo-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃BrClNO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06254509
Núm. CAS: 98130-55-3