5-Bromo-2-chlorophenacyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR400708-250MG OR400708-1G OR400708-5G
APOSOR400708-250MGEA 212 EUR
APOSOR400708-250MG APOSOR400708-1G APOSOR400708-5G
5-Bromo-2-chlorophenacyl bromide 97%
5-Bromo-2-chlorophenacyl bromide
Formula: C₈H₅Br₂ClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18392520
Núm. CAS: 1261775-99-8
UN: 1759
ADR: 8,III