2-Bromo-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR400711-1G OR400711-250MG OR400711-5G
APOSOR400711-1GEA 195 EUR
APOSOR400711-1G APOSOR400711-250MG APOSOR400711-5G
2-Bromo-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃BrClNO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11650638
Núm. CAS: 1099660-60-2
UN: 3261
ADR: 8,III