5-Bromo-3-iodo-2-methoxyaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400723-1G OR400723-250MG
APOSOR400723-1GEA 905 EUR
APOSOR400723-1G APOSOR400723-250MG
5-Bromo-3-iodo-2-methoxyaniline
5-Bromo-3-iodo-2-methoxyaniline
Formula: C₇H₇BrINO
MW: 327,945 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28898256
Núm. CAS: 1845713-72-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III