4-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR400725-1G OR400725-5G
APOSOR400725-1GEA 226 EUR
APOSOR400725-1G APOSOR400725-5G
4-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
4-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃BrClNO₄S
Pto. de fusión: 95…97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12068352
Núm. CAS: 89465-98-5
UN: 3261
ADR: 8,III