2-Bromo-4-hydroxybenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400738-1G OR400738-250MG OR400738-5G
APOSOR400738-1GEA 49.3 EUR
APOSOR400738-1G APOSOR400738-250MG APOSOR400738-5G
2-Bromo-4-hydroxybenzoic acid 95%
2-Bromo-4-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₅BrO₃
MW: 217.017 g/mol
Pto. de fusión: 206…208 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16999959
Núm. CAS: 28547-28-6