2-Bromo-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR400739-1G OR400739-250MG
APOSOR400739-1GEA 343 EUR
APOSOR400739-1G APOSOR400739-250MG
2-Bromo-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃BrClNO₄S
MW: 300.514 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18392271
Núm. CAS: 1261675-40-4
UN: 3261
ADR: 8 III