2-Bromo-3-formylbenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400743-1G OR400743-250MG
APOSOR400743-1GEA 618 EUR
APOSOR400743-1G APOSOR400743-250MG
2-Bromo-3-formylbenzoic acid
2-Bromo-3-formylbenzoic acid
Formula: C₈H₅BrO₃
MW: 229,027 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28357159
Núm. CAS: 1289208-00-9