2-Bromo-3-iodobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR400744-1G
OR400744-250MG
APOSOR400744-1GEA
574
EUR
APOSOR400744-1G
APOSOR400744-250MG
2-Bromo-3-iodobenzonitrile
2-Bromo-3-iodobenzonitrile
Formula:
C₇H₃BrIN MW: 307,914 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18391642 Núm. CAS: 1261498-04-7 |