3-Bromo-2-iodobenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400746-1G OR400746-250MG OR400746-5G
APOSOR400746-1GEA 574 EUR
APOSOR400746-1G APOSOR400746-250MG APOSOR400746-5G
3-Bromo-2-iodobenzaldehyde 95%
3-Bromo-2-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrIO
MW: 310,915 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18391618
Núm. CAS: 1261860-40-5