Methyl 5-bromo-2-formylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR400747-1G
OR400747-250MG
OR400747-5G
APOSOR400747-1GEA
145
EUR
APOSOR400747-1G
APOSOR400747-250MG
APOSOR400747-5G
Methyl 5-bromo-2-formylbenzoate
Methyl 5-bromo-2-formylbenzoate
Formula:
C₉H₇BrO₃ MW: 243,054 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16036575 Núm. CAS: 1016163-89-5 |