2-Bromo-3-iodonitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400748-1G OR400748-5G
APOSOR400748-1GEA 172 EUR
APOSOR400748-1G APOSOR400748-5G
2-Bromo-3-iodonitrobenzene
2-Bromo-3-iodonitrobenzene
Formula: C₆H₃BrINO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18391756
Núm. CAS: 32337-95-4