Methyl 2-bromo-3-formylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400756-1G OR400756-250MG OR400756-5G
APOSOR400756-1GEA 580 EUR
APOSOR400756-1G APOSOR400756-250MG APOSOR400756-5G
Methyl 2-bromo-3-formylbenzoate
Methyl 2-bromo-3-formylbenzoate
Formula: C₉H₇BrO₃
MW: 243,054 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11110489
Núm. CAS: 750585-94-5