2-Bromo-4-iodonitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400757-1G OR400757-250MG
APOSOR400757-1GEA 812 EUR
APOSOR400757-1G APOSOR400757-250MG
2-Bromo-4-iodonitrobenzene
2-Bromo-4-iodonitrobenzene
Formula: C₆H₃BrINO₂
MW: 327,902 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18391757
Núm. CAS: 860603-83-4