3-Bromo-4-formylbenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR400758-1G OR400758-5G
APOSOR400758-1GEA 81.2 EUR
APOSOR400758-1G APOSOR400758-5G
3-Bromo-4-formylbenzoic acid 97%
3-Bromo-4-formylbenzoic acid
Formula: C₈H₅BrO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23135693
Núm. CAS: 91760-66-6