4-Bromo-3-formylbenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400762-1G OR400762-250MG
APOSOR400762-1GEA 435 EUR
APOSOR400762-1G APOSOR400762-250MG
4-Bromo-3-formylbenzoic acid
4-Bromo-3-formylbenzoic acid
Formula: C₈H₅BrO₃
MW: 229,027 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20485838
Núm. CAS: 776315-23-2