Methyl 3-bromo-4-formylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400764-1G OR400764-250MG
APOSOR400764-1GEA 186 EUR
APOSOR400764-1G APOSOR400764-250MG
Methyl 3-bromo-4-formylbenzoate
Methyl 3-bromo-4-formylbenzoate
Formula: C₉H₇BrO₃
MW: 243,054 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16036864
Núm. CAS: 90484-53-0