Methyl 4-bromo-3-formylbenzoate

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR400768-1G OR400768-250MG
APOSOR400768-1GEA 101 EUR
APOSOR400768-1G APOSOR400768-250MG
Methyl 4-bromo-3-formylbenzoate
Methyl 4-bromo-3-formylbenzoate
Formula: C₉H₇BrO₃
MW: 243,054 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16036866
Núm. CAS: 858124-35-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR