4-Bromo-2-formylbenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400770-1G OR400770-250MG OR400770-5G
APOSOR400770-1GEA 116 EUR
APOSOR400770-1G APOSOR400770-250MG APOSOR400770-5G
4-Bromo-2-formylbenzoic acid 95%
4-Bromo-2-formylbenzoic acid
Formula: C₈H₅BrO₃
MW: 229,027 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11036374
Núm. CAS: 871502-87-3