2-Bromo-6-formylbenzoic acid 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR400774-1G OR400774-250MG
APOSOR400774-1GEA 719 EUR
APOSOR400774-1G APOSOR400774-250MG
2-Bromo-6-formylbenzoic acid 95%
2-Bromo-6-formylbenzoic acid
Formula: C₈H₅BrO₃
MW: 229,027 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28357172
Núm. CAS: 1245915-98-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR